Vai a
51602
Sudan Red B
analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
212,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.44
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-647-7
Colour Index Number:
26110
MDL number:
212,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
173-175 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(c1)\N=N\c2ccc(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-6-5-8-19(14-16)25-27-22-12-11-20(15-17(22)2)26-28-24-21-9-4-3-7-18(21)10-13-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b27-25+,28-26+
InChI key
NHXXLZBKTKNTEF-NBHCHVEOSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
533736738651383
Sudan Red B analytical standard
Supelco
51602
Sudan Red B
Sudan Red 7B analytical standard
Supelco
53373
Sudan Red 7B
Sudan IV analytical standard
Supelco
67386
Sudan IV
Sudan I analytical standard
Supelco
51383
Sudan I
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)