Documenti fondamentali
561505
Millipore
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
Sinonimo/i:
L-Selenomethionine, SeMet
Scegli un formato
250 MG
300,00 €
1 G
620,00 €
300,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
300,00 €
1 G
620,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO2Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
300,00 €
Spedizione prevista il02 aprile 2026Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8441
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Cationi in tracce
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Se](CC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Increases the expression of glutathione peroxidase.
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Ricostituzione
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Altre note
Jornot, L. and Junod, A.F. 1995. Biochem. J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
250.3 - 346.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
121.3 - 174.6 °C