94956
Vinylcyclohexene dioxide
purum, suitable for electron microscopy, mixture of isomers, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-vinyl-1-cyclohexene diepoxide, 1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
tecniche
electron microscopy: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
n20/D 1.479
P. eboll.
230-232 °C (lit.)
Densità
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup