634093
L-Selenomethionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
265-267 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[13CH3][Se]CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
RJFAYQIBOAGBLC-YWQIHCTDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3