Documenti fondamentali
RABWASH4
Sigma-Aldrich
20X Wash Buffer (Item B)
Scegli un formato
25 ML
53,10 €
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
53,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.32
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Altre note
Intended for use with ELISA kits.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. The user guide refers to the wash buffer 20 x, with the product code RABWASH4; however, it does not provide instructions regarding how to dilute it. Should it be diluted with distilled water like the other components of the kit?
    1 risposta
    1. Yes, the 20X wash buffer with the product code RABWASH4 should be diluted with deionized or distilled water, similar to the other components of the kit.