The protocol will be on the lot-specific Certificate of Analysis.
Please see the example below:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/SigmaABNO/RAB0001_0204I0225.pdf
RAB0001
Human IgG ELISA Kit
for serum, plasma
Sinonimo/i:
IgG, Immunoglobulin-G
Scegli un formato
608,00 €
Scegli un formato
About This Item
608,00 €
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Altre note
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is there any specific description of the kit RAB0001? We would like to have s protocol do that we can test the IgG level in the patient sera.
1 risposta-