Documenti fondamentali
RAB0334
Sigma-Aldrich
Mouse Leptin ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant
Sinonimo/i:
Leptin, Obese protein, Obesity factor, OB
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 pg/mL
standard curve range: 4.1-1000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Lep(16846)
Descrizione generale
The Mouse Leptin ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse Leptin in serum, plasma and cell culture supernatants.
Immunogeno
Recombinant Mouse Leptin
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Mouse Leptin ELISA Kit has been used to measure plasma leptin concentration.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Mouse Leptin ELISA kit has been used to measure serum leptin concentration in adipose tissues of mice.
Azioni biochim/fisiol
Leptin is a hormone secreted by adipocytes. It is majorly involved in regulation of food intake and energy balance. Variation in the leptin promoter alters serum leptin and HDLC concentration, which might lead to development of obesity. Increased concentration of serum leptin causes arterial stiffness in coronary artery disease (CAD) patients.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Visita l’Archivio dei documenti
Redistribution of tissue zinc pools during lactation and dyshomeostasis during marginal zinc deficiency in mice.
McCormick NH
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology null
Janaka Wickramasinghe et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 12(12) (2022-06-25)
The study objective was to examine the effects of supplementing Gln and BCAA on the SFI and ADG of weaning dairy calves. Holstein heifer calves (11 calves /treatment) at 35 d of age were assigned to: (1) no amino acids
Nicholas H McCormick et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 29, 170-175 (2014-06-30)
Zinc (Zn) requirements are increased during lactation. Increased demand is partially met through increased Zn absorption from the diet. It is estimated that 60-80% of women of reproductive age are at risk for Zn deficiency due to low intake of
Leptin promoter variant G2548A is associated with serum leptin and HDL-C levels in a case control observational study in association with obesity in a Pakistani cohort.
Shabana and Hasnain S
Journal of Biosciences null
Association of serum leptin levels with central arterial stiffness in coronary artery disease patients.
Tsai JP
BMC Cardiovascular Disorders null