EZRGRT
Rat/Mouse Ghrelin ELISA Kit
measures and quantifies total Ghrelin in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Interleukin-6, Motilin-related peptide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA, This Rat/Mouse Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse, rat
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 80-103%
(Serum: Active Ghrelin)
accuracy: 86-102%
(Plasma: Active Ghrelin)
accuracy: 92-103%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 95-107%
(Plasma: Des-octanoyl Ghrelin)
inter-assay cv: 1.8-4.5%
intra-assay cv: 0.7-1.3%
(Serum)
inter-assay cv: 2.0-3.2%
intra-assay cv: 1.1-1.7%
(Plasma)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Human Ghrelin (Active) - 115%
Human Des-Octanoyl Ghrelin - 249%
Porcine Ghrelin (Active) - 48%
Rat/Mouse Ghrelin (Active) - 85%
Rat/Mouse Des-Octanoyl Ghrelin - 100%
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3