RAB1136
Rat Adiponectin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Sinonimo/i:
Adiponectin Assay, Rat ELISA
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.8 ng/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Adipoq(246253)
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached Protocolfor details.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials