Documenti fondamentali
HS24323E
Mega Rack® tube rack
single, for 13-16 mm tubes, white
Scegli un formato
1 EACH
45,70 €
45,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
45,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
45,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 120 x 10 mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS24323E
Misura
337x235x91 mm
Colore
white
Descrizione generale
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Note legali
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)