R1656
RAF1 (EE) (306-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
CMD1NN, NS5, RAF proto-oncogene serine/threonine-protein kinase, cRaf
Origine biologica
fermentation/recombinant
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
5100-6900 nmol/min·mg
PM
~63 kDa
Produttore/marchio commerciale
Precision
tecniche
cell based assay: suitable
Solubilità
water: soluble
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... RAF1(5894)
Descrizione generale
Rapidly Accelerated Fibrosarcoma (RAF) belongs to receptor tyrosine kinase (RTK) family. RAF exists as three isoforms A, B and C-RAF or RAF-1. [1] RAF1 links Ras family members with mitogen-activated protein kinase/extracellular signal-regulated kinase (MAPK/ERK) signaling cascade.[2] The RAF-1 gene is mapped to the human chromosome at 3p25.2.[3]
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?