R0508
(−)-Riboflavina
acrylamide photopolymerization tested
Sinonimo/i:
Lattoflavina, Vitamina B2, Vitamina G
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
acrylamide photopolymerization tested
Attività estranea
Protease, none detected
Stringa SMILE
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1