Documenti fondamentali
PZ0022
Sigma-Aldrich
BLI-489 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-[(5,6-Dihydro-8H-imidazo[2,1-c][1,4]oxazin-2-yl)methylene]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt hydrate, WAY-185489
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10N3NaO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.29 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]C(=O)C1=CS[C@H]2N1C(=O)\C2=C\c3cnc4COCCn34
InChI
1S/C13H11N3O4S.Na.H2O/c17-11-8(12-16(11)9(6-21-12)13(18)19)3-7-4-14-10-5-20-2-1-15(7)10;;/h3-4,6,12H,1-2,5H2,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1/b8-3-;;/t12-;;/m1../s1
UAZCFKAYAYJPDM-UVEQJXRBSA-M
Azioni biochim/fisiol
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor, which has shown activity against class A, C, and D β-lactamases. BLI-489 is being tested in combination therapy for drug-resistant bacteria.
BLI-489 is a penem β-lactamase inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.