71716
Sodium D-lactate
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(R)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, D-Lactic acid sodium salt
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 1% in H2O
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (enzymatic)
Stringa SMILE
[Na+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
NGSFWBMYFKHRBD-HSHFZTNMSA-M
WGK 1