PZ0016
Dofetilide
≥98% (HPLC), powder, hERG channel blocker
Sinonimo/i:
N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]methanesulfonamide, UK-68798
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Dofetilide, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(CCOc1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1)CCc2ccc(NS(C)(=O)=O)cc2
InChI
1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3
IXTMWRCNAAVVAI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNH2(3757)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)