Vai a
1468501
USP
Noradrenalina bitartrato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-(−)-noradrenalina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
125 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
354,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.28
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
norepinephrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito della Farmacopea emittente
Application
Da utilizzare come standard di riferimento USP in test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema, secondo quanto descritto dalle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Norepinefrina bitartrato
  • Iniezioni di norepinefrina bitartrato
  • Epinefrina
  • Racepinefrina
  • Epinefrina bitartrato
  • Iniezioni di articaina cloridrato ed epinefrina
  • Racepinefrina cloridrato
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N1100000N57851237000
L-(−)-noradrenalina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
N1100000
L-(−)-noradrenalina
Epinefrina bitartrato United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1237000
Epinefrina bitartrato
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
API family
norepinephrine
API family
noradrenaline
API family
-
API family
epinephrine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Noradrenalina bitartrato
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)