324470
E-4031
≥98% (HPLC), solid, K⁺ current inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
E-4031, 4ʹ-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl-4-piperidinyl]carbonyl]methanesulfonanilide, 2HCl
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
E-4031, A potent and selective inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current (IK, IR) (IC₅₀ = 10 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCc3nc(ccc3)C)C
InChI
1S/C21H27N3O3S/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3
SRUISGSHWFJION-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Ono, K., et al. 2000. J. Physiol. (London)524 (Pt. 1), 51.
Xie, J.T., et al. 2000. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol.22, 67.
Bauer, C.K., et al. 1999. Mol. Cell Endocrinol. 148, 37.
Baskin, E.P., and Lynch, J.J. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther. 285, 135.
Weinsberg, F., et al. 1997. Pflugers Arch. 434, 1.
West, P.D., et al. 1997. J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther.2, 205.
West, P.D., et al. 1996. Pharmacol. Toxicol.78, 89.
WGK 1