Vai a
M5060
E-4031
≥98% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
N-[4-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl]-4-piperidinyl]carbonyl]phenyl]methanesulfonamide dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
313,00 €
0.5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
740,00 €
629,00 €
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.300,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N3O3S · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
313,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cccc(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(NS(C)(=O)=O)cc3)n1
InChI
1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H
InChI key
ZQBNWMFBOSOOLX-UHFFFAOYSA-N
Application
E-4031 has been used as:
  • human ether-a-go-go-related gene (hERG) blocker in human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs)
  • IKr blocker in long QT syndrome (LQTS) induced pluripotent stem (iPSCs) embryoid bodies
  • IKr blocker in rat ventricular myocytes
Biochem/physiol Actions
E-4031 selectively blocks hERG K+ channels.
E-4031 is a antiarrhythmic drug and belongs to the class III type. It is a methanesulfonanilide compound and is effective in treating arrhythmia and modulates ventricular fibrillation. E-4031 mediates the prolongation of action potential duration (APD) in transgenic long-QT type 1 (LQT1) rabbits. An isoleucine mutation in human ether-a-go-go-related gene (hERG) abolishes its interaction with E-4031.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
324470SML2353BP846
E-4031 ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
M5060
E-4031
E-4031 A potent and selective inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current (IK, IR) (IC50 = 10 nM).
Sigma-Aldrich
324470
E-4031
GPR39-C3 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2353
GPR39-C3
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL, water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
form
solid
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)