PURE1A
Protein A Antibody Purification Kit
sufficient for 10 purifications
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 10 purifications
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Human IgG 20-25 mg
Mouse IgG1 8-12 mg
Mouse IgG2a 10-15 mg
Mouse IgG2b 6-10 mg
Mouse IgG3 15-20 mg
Rabbit IgG 8-12 mg
Goat IgG 2-4 mg
Bovine IgG 8-12 mg
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High capacity - purify up to 8 mg of mouse IgG or 25 mg of human IgG per column run
- Specific - will only bind IgG
- Easy to use - antibody is eluted and desalted in a single step, ready to use
- Gentle - avoids prolonged exposure of the antibody to low pH
Principio
Esclusione di responsabilità
Solo come componenti del kit
- Binding Buffer 225 mL
- Desalting Cartridge 1 ea
- Elution Buffer 75 mL
- HEPES Buffer 225 mL
- 5 ml Syringe 1
- 10 ml Syringe 1
- Protein A Cartridge 1 mL
- Regeneration Buffer 75 mL
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.