Vai a
IP50
Protein G Immunoprecipitation Kit
sufficient for 50 assays
Sinonimo/i:
Immunoprecipitation kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.180,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
1.180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
Application
The kit is designed to allow maximal recovery of immunoprecipitates. It provides all the necessary reagents to perform immunoprecipitation from cell extracts of any protein to which a suitable antibody is available. Based on protein G, the kit binds to most commonly used antibodies. In addition, spin columns are provided to enable quick washes without the loss of protein G resin and thus protein yield is maximized.
Features and Benefits
  • Minimal loss of antigen-antibody bound beads during washing.
  • Minimal or no non-specific signals by increasing the stringency of the washing step.
Preparation Note
When preparing reagents, use ultrapure water (17M -cm)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AA0100ET0300IP0010
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • 5 M Sodium chloride solution 15 mL
    SDS
  • Protein G Agarose 2 mL
    SDS
  • 10% Sodium dodecyl sulfate solution 1 mL
    SDS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
IP50-1KT04061833866092