ACR5000PG
Protein G Reagent Kit
for antibody purification
Sinonimo/i:
Protein purification kit
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Amicon®
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Articoli
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.