PLA0270
Rabbit anti-PolA1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
DNA polymerase alpha 1 catalytic subunit, DNA polymerase alpha catalytic subunit p180, DNA polymerase alpha p180 subunit, N syndrome (mental retardation, NSX, POLA, alpha, alpha (70kD), alpha 1, catalytic subunit, chromosome breakage), malformations, p180, polymerase (DNA directed), polymerase (DNA-directed)
Scegli un formato
466,00 €
Scegli un formato
About This Item
466,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_058633.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... PolA1(5422)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)