C3735
Cytochrome P450 human
1A1 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Stato
solution
Attività specifica
≥4 units/pmol enzyme
PM
45-60 kDa
Confezionamento
vial of 0.5 nmol
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CYP1A1(1543)
Descrizione generale
Cytochrome P450 (CYP) enzymes are a family of enzymes that are encoded by the P450 genes. These enzymes are membrane bound hemoproteins. that are mainly found in the liver’s endoplasmic reticulum.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)