P9053
Pyridine-2-aldoxime methochloride
Sinonimo/i:
2-PAM chloride, Pralidoxime chloride
Scegli un formato
105,00 €
Scegli un formato
About This Item
105,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Stato
solid
Punto di fusione
230 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
[Cl-].C[n+]1ccccc1\C=N\O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8-10;/h2-6H,1H3;1H
HIGSLXSBYYMVKI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?