P8361
Phosphatase, Alkaline bovine
recombinant, expressed in Pichia pastoris, ≥4000 units/mg protein
Sinonimo/i:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Forma fisica
solid
Attività specifica
≥4000 units/mg protein
PM
apparent mol wt 160 kDa
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1