03359123001
Roche
Alkaline Phosphatase recombinant, highly active
EIA Grade, from Pichia Pastoris
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
Attività specifica
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
Confezionamento
pkg of 10 mg (500 μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
20 mg/mL (ready-to-use)
pH ottimale
8.0(Stability)
9.8(Activity)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
The recombinant enzyme guarantees superior lot-to-lot consistency and completely eliminates the risk of BSE.
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Specifiche
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available