P8279
Protocatechuate 3,4-Dioxygenase from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg solid
Origine biologica
bacterial (Pseudomonas spp.)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥3 units/mg solid
PM
~700 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Inhibitors : Ag+, Hg++, PCMB
Optimum pH : 9.0
Optimum temperature : 60−65°C
pH Stability : pH 7.0−9.0 (25°C, 72hr)
Thermal stability : below 50°C (pH 6.0, 1hr)
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Inibitore
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)