P8241
Piastra Nunc® 96 DeepWell™, non trattata
size 96 wells, U-bottom natural polypropylene wells, maximum volume 1.3 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
U-bottom natural polypropylene wells
natural polypropylene
polypropylene
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 50 ea (internal packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 260252
Volume massimo
1.3 mL
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Volume massimo del pozzetto
1.3 μm
Volume d’esercizio
1 mL
Colore
natural
Compatibilità
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
- Esclusivo disegno ad altezza ridotta con tecnologia dei pozzetti condivisi per aumentarne il volume
- Capacità volumetrica di 1,3 e 2,0 mL
- Ottima capacità di stoccaggio e migliore miscelazione
- La forma con il fondo arrotondato riduce la ritenzione di liquido
- Per una conservazione in sicurezza sono disponibili tappi per i pozzetti; protrusione minima in ciascun pozzetto
- Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni della chimica combinatoria e delle librerie
- Resistenti alla maggior parte delle sostanze chimiche, dei solventi e alcoli usati nella chimica combinatoria
- Ampiamente usate per la proliferazione di batteri e lieviti
- Facili da usare con strumenti per la gestione automatica dei campioni
- Griglia alfanumerica per una rapida identificazione dei campioni
- Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni delle librerie della chimica combinatoria
- Sigillabili con tappi dei pozzetti e nastro adesivo
- Ideali per le piastre di raccolta per le piastre filtro Nunc
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.