Documenti fondamentali
BR701352
Piastra BRAND® a 96 pozzetti fondi, impilabile
volume 1.1 mL, polystyrene
Sinonimo/i:
Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali:
polystyrene
Misura:
96 well
Volume:
1.1 mL
Volume d’esercizio:
1.1 mL
Sterilità:
non-sterile
Tipo di binding:
non-treated surface
Caratteristiche:
skirt
Materiali
polystyrene
Descrizione
alphanumeric identification system
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
pack of 32 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701352
Misura
96 well
Volume
1.1 mL
Volume d’esercizio
1.1 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
  • Le piastre a 96 pozzetti fondi BRAND® , sono realizzate in polistirene (PS) ad alta purezza.
  • ll fondo a ′U′ garantisce la miscela e la raccolta ottimali del campione.
  • Progettato per una vasta gamma di applicazioni, tra cui High-Throughput Screening (HTS), diluizioni seriali, trasferimento di reagenti e conservazione dei campioni fino a -80 °C.
  • Impilabili per una facile conservazione.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)