Documenti fondamentali
Z688738
Nunc® 96 DeepWell plate, non-treated
1.0 mL/well, sterile, clear, 32/cs
Sinonimo/i:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
Scegli un formato
32 EA
404,00 €
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
32 EA
404,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
round clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 32 ea (internal packs of 4)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 278606
Capacità
1.0 mL
Lungh. × largh. × alt. lastra
128 mm × 86 mm × 41 mm
Misura
96 wells
Volume
1 mL
Volume massimo del pozzetto
900 μm
Volume d’esercizio
0.9 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (sample collection, storage, and combinational chemistry library applications)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Nunc 96 DeepWell plates are easy to use with automatic sample handling instruments, and are ideal for sample collection, storage, and combinational chemistry library applications.
  • Round bottom wells
  • Alpha-numeric grid for quick sample identification
  • Sealable with well caps and sealing tape
Note legali
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)