Documenti fondamentali
M1061
Greiner MasterBlock® 96 deepwell storage plates
conical bottom clear polypropylene wells, non-sterile, maximum volume 2.42 mL
Sinonimo/i:
96 deepwell plates, 96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates
Scegli un formato
50 EA
564,00 €
564,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
564,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
564,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear polypropylene
conical bottom clear polypropylene wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Greiner 780280
Volume massimo
2.42 mL
Misura
96 wells
Volume pozzetto
2.42 mL
Volume d’esercizio
2.3 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. Excellent optical properties. DNAse /RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Note legali
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)