Vai a
P7693
3-sn-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin, L-α-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
98,20 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
272,00 €
204,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
807,00 €
605,25 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
51191904
EC Number:
292-752-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized powder
98,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type I
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+H3])OCC(OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C9H18NO8P/c1-7(11)15-5-9(18-8(2)12)6-17-19(13,14)16-4-3-10/h9H,3-6,10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
CFWRDBDJAOHXSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The major structural phospholipid in brain, comprising 20-25% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Packaging
Packaged under Argon.
Disclaimer
Purity when prepared is 98-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P5660P8193P1223
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
type
Type I
type
-
type
Type IV
type
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What's the molecular weight of this product?
    1 risposta
    1. This product is purified form a natural source and not synthetically derived. Therefore, the exact structure of the product is not determined. The exact composition, is also not determined, especially the fatty acids, and this may vary with different lots.
      Assuming stearoyl and oleoyl composition the molecular weight is approx. 750 g/mol. The product can contain around 60% plasmalogen.