P7412
Pirenzepine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to light yellow
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CC1)CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H
FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience