Vai a
C4382
Carbamoylcholine chloride
≥98% (titration), Non-selective cholinergic agonist, crystalline
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride carbamate, Carbachol, Carbamylcholine chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
96,60 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
480,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
909,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-127-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3917459
Assay:
≥98% (titration)
Form:
crystalline
96,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Carbamoylcholine chloride, ≥98% (titration), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
crystalline
color
white
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI key
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbamoylcholine chloride has been used:
  • to stimulate insulin secretion in transgenic mice
  • to induce contraction of undifferentiated and differentiated human adipose-derived stem cells (hASCs)
  • to mediate constriction of iris in pupillary light reflex studies in mice
Biochem/physiol Actions
Non-selective cholinergic agonist that is resistant to the action of cholinesterases; inhibits apoptotic death of cultured neurons, and may induce apoptosis in thymocytes.
Carbachol elicits tear fluid secretion by interacting with muscarinic receptors. It is an analog of acetylcholine and an antiglaucoma drug. In ciliary processes, carbachol along with nitric oxide (NO) regulates Na+ and K+-ATPase activity. It stimulates insulin vesicles transport to the secretory site to increase insulin secretion.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1092009PHR1511Y0000113
Carbachol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1092009
Carbachol
Carbachol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1511
Carbachol
Carbachol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000113
Carbachol
description
≥98% (titration), crystalline
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
crystalline
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: 1 g/mL, ethanol: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
210 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamoylcholine chloride
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. What is the difference between Carbamoylcholine chloride Products C4382 and C2409?
    1 risposta
    1. C4382 (98%) and C2409 (99%) are the same chemical with slightly different purity specifications. Product No. C2409 is no longer available.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  3. How should Carbamoylcholine chloride, Product C4382, be dissolved?
    1 risposta
    1. This product is soluble in water (1000 mg/mL), in ethanol (20 mg/mL), and in methanol (100 mg/mL).
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Pondicherry
    • Recensione 1
    • Voti 0
    3 su 5 stelle.
    SELF LIFE ?
    Kindly mention the Expiration date in your COA or SDS
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Merck KGaA:
      We do not issue an expiration date or shelf life to product C4382, this is common for many of our lab grade chemicals. We have determined the product is stable and could be good for years to come as long as it is stored properly. We warranty the product for one year from the date of shipment. See our product dating policy at the link below under Additional Useful Documents
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
  2. 1 recensione solo con voto