Documenti
5.05772
Sigma-Aldrich
Pirenzepine Dihydrochloride
Sinonimo/i:
Pirenzepine Dihydrochloride, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) M1 Antagonist, Pirenzepine dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N5O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.32
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C19H21N5O2/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26)
RMHMFHUVIITRHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
An antagonist selective for mAChR subtype M1. Used for studying the functional roles of M1 receptors in both central and peripheral nervous systems.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
M1
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Shirey, K., et al., 2009. J. Neurosci.29, 14271.
Pelat, M., et al., 1999. Eur.J. Pharmacol.379, 117.
Burford NT, et al. 1996. Biochem. J.315, 883.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2