Vai a
SML0435
AF-DX 116
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
11-[[2-[(Diethylamino)methyl]-1-piperidinyl]acetyl]-5,1 1-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one, Otenzepad
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
279,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CC)CC1CCCCN1CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C24H31N5O2/c1-3-27(4-2)16-18-10-7-8-15-28(18)17-22(30)29-21-13-6-5-11-19(21)24(31)26-20-12-9-14-25-23(20)29/h5-6,9,11-14,18H,3-4,7-8,10,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)
InChI key
UBRKDAVQCKZSPO-UHFFFAOYSA-N
Application
AF-DX 116 has been used as an M2 muscarinic acetylcholine receptor (M2AChR) selective antagonist to study the influence of M2AChR in the regulation of both basal and carbachol-stimulated long-term potentiation at the dentate gyrus (DG-LTP) and pro-nerve growth factor (proNGF) secretion in hippocampal cells of young diabetic rats.
Biochem/physiol Actions
AF-DX 116 is a selective M2 muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
AF-DX 116 raises blood pressure and heart rate in a rat model of hypotension induced by repeated cold stress. Thus, it may be used as a therapeutic for hypotension related to vagotonia type autonomic dysfunction.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0620SML0252SML0602
AF-DX 116 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0435
AF-DX 116
Anisodamine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0252
Anisodamine
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AF-DX 116
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)