Vai a
P0296
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 1,000-5,000
Sinonimo/i:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-D-lisina, mol wt 1,000-5,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
1,000-5,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
I polimeri di poli-D-lisina possono essere usati per preparare le superfici per l′adesione cellulare. Inoltre i polimeri di D-lisina possono essere usati con le cellule che digeriscono i polimeri di poli-L-lisina e causano una captazione eccessiva di L-lisina.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Biochem/physiol Actions
La poli-D-lisina (PDL) bromidrato è un fattore di adesione cellulare aspecifico, che promuove l′adesione delle cellule a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra la superficie di coltura e gli ioni di carica negativa della membrana cellulare. Quando è adsorbita sulla superficie di coltura, la poli-D-lisina accresce il numero di siti carichi positivamente disponibili per il legame con le cellule.
Analysis Note
This product has a molecular weight of 1,000-4,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Other Notes
La poli-D-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla a poli-D-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura β perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Disclaimer
Le soluzioni sterili sono stabili fino a 2 anni se conservate a 2-8 °C. Dovrebbero essere conservate essiccate a -20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1024P6407P7886
Poli-D-lisina mol wt 1,000-5,000
Sigma-Aldrich
P0296
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt ≥300,000
Sigma-Aldrich
P1024
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6407
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P7886
Poli-D-lisina
description
mol wt 1,000-5,000
description
mol wt ≥300,000
description
mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
description
mol wt 30,000-70,000
form
powder or solid
form
powder or solid
form
lyophilized powder
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to faint yellow
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
1,000-5,000
mol wt
≥300,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
30,000-70,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-D-lisina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)