Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 53,40 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 66,60 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 169,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.18
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
207-569-6
MDL number:
53,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Plumbago indica
Quality Segment
form
powder
color
faint orange to dark orange
mp
76-78 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C2=C(C1=O)C=CC=C2O)=O
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
InChI key
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Plumbagin is a bioactive naphthoquinone present majorly in Plumbago indica L. It is a quinoid and is also derived from the roots of Plumbago zeylanica roots.
Application
Plumbagin from Plumbago indica has been used:
- as a reactive oxygen species agent (ROS) to induce cytotoxicity in mouse embryonic fibroblasts
- as an oxidative stress inducer to generate superoxide anion in Saccharomyces cerevisiae
- as a reference standard in thin layer chromatography and in spectrophotometric analysis for quantification of plumbagin in Plumbago auriculate samples
Biochem/physiol Actions
Exhibits cytotoxicity in rodent models of carcinogenesis and carcinoma; has antifungal, antiviral, and antibacterial action.
Plumbagin exhibits various pharmacological activities including antimicrobial, anticancer, anti-atherosclerotic, antidiabetic, anti-inflammatory, hypolipidemic, and neuroprotective activities. It inhibits the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signaling and halts the proliferation of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Plumbagin elicits protective antioxidative functionality in 4-nitroquinoline-N-oxide (NQNO) induced stress in lymphoma. Plumbagin in a nanoemulsion formulation has antiproliferative effect towards prostate cancer.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description - | description phyproof® Reference Substance |
| biological source Plumbago indica | biological source - |
| form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 76-78 °C (lit.) | mp - |
| color faint orange to dark orange | color - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?