565850
Shikonin
≥98% (HPLC), solid, Pyruvate kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Shikonin, Pyruvate Kinase Inhibitor II
Scegli un formato
163,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Shikonin, A naphthoquinone found in the Chinese herb Shiunko.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - QL8000200
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
TNF-α-induced and B-16 melanoma-induced angiogenesis
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Li, H., et al. 1999. Phytother. Res.13, 236.
Yoon, Y., et al. 1999. Planta Med.65, 532.
Hisa, T., et al. 1998. Anticancer Res. 18, 783.
WGK 3