Documenti fondamentali
PHL80231
Juglone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Juglone
Scegli un formato
25 MG
249,00 €
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
249,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.15
Beilstein:
1909764
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
161-163 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Muna Poudel et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
IL-34 has been recently identified as a ligand for CSF1R that regulates various cellular processes including cell proliferation, survival, and differentiation. Although the binding of IL-34 to CSF1R modulates several cancer-driving signaling pathways, little is known about the role of