P6155
Pyridoxal hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
PM
Mw 203.62 g/mol
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
173 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.