271748
Pyridoxal hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (Organic)
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
173 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2