Documenti fondamentali
P5898
Sigma-Aldrich
L-Proline-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Scegli un formato
50 MG
388,00 €
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
388,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16N2O3 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)