P5891
L-Pyroglutamic acid 2-naphthylamide
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
L-Pyroglutamic acid β-naphthylamide, L-Pyrrolidonyl-β-naphthylamide, N1-(2-Naphthyl)-L-pyroglutamic acid, PYR
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Pyroglutamic acid 2-naphthylamide, ≥99% (TLC)
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C15H14N2O2/c18-14-8-7-13(17-14)15(19)16-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
BZEPQNMASTUAMY-ZDUSSCGKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3