Vai a
28266
Levofloxacin
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Sinonimo/i:
Levofloxacin Anhydrous, (−)-Ofloxacin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
42,70 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20FN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.37
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7327015
42,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
form
powder or crystals
color
light yellow-white to yellow-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
InChI key
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... KCNH1(3756)
Application
Levofloxacin is a broad-spectrum antibiotic used in pharmacokinetic [1], antibiotic resistance [2] , and resistance prevention [3]studies. Antibiotic against bacterial respiratory tract infections.[4][5]
Biochem/physiol Actions
Levofloxacin is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits DNA gyrase (type II topoisomerase) and topoisomerase IV, [6] thereby inhibiting cell division.
Packaging
10mg, 1g, 10g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
136210340922PHR1697
Levofloxacin 98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Sigma-Aldrich
28266
Levofloxacin
Levofloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1362103
Levofloxacin
Levofloxacin analytical standard
Supelco
40922
Levofloxacin
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
-
assay
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... KCNH1(3756)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levofloxacin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Is Levofloxacin 28266 soluble in water?
    1 risposta
    1. Levofloxacin is only sparingly soluble in water. It is freely soluble in glacial acetic acid and chloroform.