Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 142,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 262,00 € |
Informazioni su questo articolo
142,00 €
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
glycerol solution (50%)
specific activity
≥7 units/mg protein (biuret)
concentration
≥50 mg/mL
solubility
0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted), H2O: miscible
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥7 units/mg protein (biuret) | specific activity 7-15 units/mg solid | specific activity ≥2.4 U/g | specific activity - |
| biological source Bacillus licheniformis | biological source Bacillus licheniformis | biological source - | biological source - |
| form glycerol solution (50%) | form lyophilized powder | form aqueous solution | form lyophilized powder |
| concentration ≥50 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted), H2O: miscible | solubility 10 mM NaAc (pH 7.5) and 5 mM CaAc: soluble, clear, H2O: soluble, colorless | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteasi
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?