Vai a
A3306
α-Amilasi, stabile al calore
greener alternative
solution, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Sinonimo/i:
α-Amilasi, Alfa-Amilasi stabile al calore, Enzima stabile al calore, 1,4-α-D-Glucan-glucanoidrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
266,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-560-9
NACRES:
NA.32
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
20000—60000 U/mL
Biological source:
bacterial (Bacillus sp.)
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
Quality Segment
form
solution
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
specific activity
20000—60000 U/mL
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
application(s)
food and beverages
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
α-amilasi, un enzima extracellulare, è presente in molte fonti naturali animali, vegetali e anche nei microrganismi, come in varie specie di Bacillus.[1] α-amilasi è molto nota per essere un enzima alcalino stabile al calore.[2]
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è stato migliorato perché offra maggiore "efficienza energetica” ed “eviti gli sprechi” quando usato nelle ricerche sulla produzione di etanolo da amido. Per ulteriori informazioni, si rimanda al corrispondente articolo di Biofiles
L'α-Amilasi (1,4-α-d-glucan glucoidrolasi) è una glucanasi ad azione endogena. Appartiene alla famiglia delle glicosidi idrolasi 13 (GH13). L'α-Amilasi ricavata da Bacillus licheniformis NCIB 6346 è in grado di mantenere un'attività >98% dopo 60 minuti a pH 6,2 e a 85 °C.
Application
α-amilasi, stabile al calore, è stata usata:
  • come componente del foraggio per scrofe in gestazione nell'ambito di un disegno sperimentale per studiare l'effetto delle fibre nella dieta sulle prestazioni riproduttive;[3]
  • come supplemento per preparare il fluido intestinale (tenue) simulato (SSIF) e convalidarne la digeribilità in vitro rispetto al liquido intestinale (tenue) endogeno (ESIF) all'interno di diversi mangimi nelle anatre;[3]
  • per effettuare una digestione intestinale in vitro utilizzando fibre alimentari derivate dal lampone
Biochem/physiol Actions
α-amilasi scinde l'amido in zuccheri semplici tramite idrolisi dei legami a-(1→4)-glucano nei polisaccaridi costituiti da tre o più unità di D-glucosio legate con legame a-(1→4), senza idrolisi del legame α-(1→6), con conseguente formazione di oligosaccaridi come maltosio, glucosio e destrina alfa-limite.[1]
Le α-Amilasi sono utilizzate prevalentemente nei processi di saccarificazione e liquefazione dell'amido, che spesso richiedono condizioni di alta temperatura. Questi enzimi trovano ampie applicazioni industriali in diversi settori, tra cui quello alimentare, della fermentazione, del tessile, della carta, dei detergenti e farmaceutico. Nell'industria della lavorazione degli alimenti, le amilasi svolgono un ruolo fondamentale nella panificazione, nella produzione di birra, nella preparazione di digestivi, nella produzione di dolci, nella lavorazione dei succhi di frutta e nella produzione di sciroppi di glucosio. Oltre al loro ruolo nella produzione di composti fermentabili, le α-amilasi contribuiscono all'effetto anti-raffermamento nella panificazione e migliorano il mantenimento della morbidezza dei prodotti da forno, prolungandone così la durata di conservazione.
Other Notes
Solo per fini di Ricerca & Sviluppo. Non adatto per impieghi farmacologici o domestici o per altri usi. Per informazioni sui pericoli e sulle pratiche di manipolazione sicura, consultare la scheda di sicurezza.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3403A4582A4862
α-Amilasi Type XII-A, saline solution, ≥500 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
A3403
α-Amilasi
α-Amilasi suitable for determination of starch (Kit STA-20)
Supelco
A4582
α-Amilasi
specific activity
20000—60000 U/mL
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
biological source
bacterial (Bacillus sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
Bacillus sp.
suitability
suitable for hydrolysis, synthesis of oligosaccharides and polysaccharides, and sugar modification
suitability
-
suitability
suitable for determination of starch (Kit STA-20)
suitability
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
-
form
solution
form
saline solution
form
liquid
form
liquid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. Good afternoon, Can I ask the enzyme activity for the alpha amylase which coded by A3306?Because there is no mentioned in the website.
    1 risposta
    1. Product activity is reported in batch-specific Certificate of Analysis. Below is a link to a sample COfA.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-VAR0000329568.pdf
      Utile?
  2. Can the powdered A1031 α-Amylase enzyme from human saliva be dissolved into a water solution, aliquoted, frozen, and thawed for use?
    1 risposta
    1. It is unlikely that alpha amylase can be dissolved in water and frozen for long-term storage. There is no information available for product A1031 that suggests the enzyme is stable when dissolved in water and frozen at -20°C.
      Utile?
  3. I need to know the concentration of a-amylase A3306, how many units per one ml?
    1 risposta
    1. The activity of this product is reported on a lot specific basis and is reported in the Certificate of Analysis. The activity specification range is 20,000 - 60,000 Un/mL. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A3306-BULKSLCN4587.pdf