P4391
Brij® L4
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?