Documenti
B4184
Sigma-Aldrich
Brij® L23
30 % (w/v) in H2O
Sinonimo/i:
Brij® 35, C12E23, Poliossietilene (23) lauril etere
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
PM
~1198.0 g/mol
Concentrazione
30 % (w/v) in H2O
Numero d'aggregazione
40
CMC
91 μM
Temp. transizione
cloud point ≥100 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.024 g/mL
HLB
16.9
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Brij® L23, noto anche come poliossietilene (23) lauril etere, è un alcole grasso etossilato derivato dall′alcol laurilico. Trova estesa applicazione come efficace detergente non ionico negli studi di biochimica. Questo composto polifunzionale è particolarmente adeguato per la solubilizzazione e l′isolamento di proteine di membrana, ragion per cui costituisce un componente cruciale in svariati saggi biochimici. La natura non ionica e le proprietà peculiari del Brij® L23′s ne fanno un detergente fondamentale nell′estrazione di proteine e nella permeabilizzazione cellulare, in grado di semplificare un ampio spettro di ricerche in quello stesso ambito. In più, il suo impiego è determinante nel mantenere l′integrità strutturale e la funzionalità delle proteine, contribuendo così in maniera significativa al buon esito degli studi di biochimica sulle proteine e sulle loro interazioni.
Applicazioni
La soluzione Brij® L23 è stata usata:
  • come integrazione del brodo De Man, Rogosa, Sharpe (MRS) per il monitoraggio della produzione di batteriocina da parte di lattobacilli(66)
  • come componente del tampone di sviluppo per l′incubazione del gel zimogramma per la quantificazione delle metalloproteinasi(67)
  • come componente del tampone di attivazione per l′epsina umana ricombinante(68)
Azioni biochim/fisiol
La soluzione Brij® L23 è un tensioattivo usato nella preparazione di nanoparticelle con il metodo della microemulsione.
Caratteristiche e vantaggi
Prodotto di purezza elevata ideale per applicazioni nel campo della ricerca biochimica
Confezionamento
A causa del processo di confezionamento, alcuni flaconi possono presentare delle rientranze. Ciò non incide sull′integrità o la qualità del prodotto.
Nota sulla preparazione
In the event that material is in the gel phase at room temperature, the customer should heat the material to a temperature range of greater than 35°C and less than 60°C, and stir the solution for approximately 15 minutes before use.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Note legali
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Reverse microemulsion synthesis of CeO2 nanopowder using polyoxyethylene (23) lauryl ether as a surfactant
Pournajaf R, et al.
Ceramics International, 40(6), 8687-8692 (2014)
Guillaume Morin et al.
Nutrients, 11(9) (2019-09-06)
Peroxides contaminating parenteral nutrition (PN) limit the use of methionine as a precursor of cysteine. Thus, PN causes a cysteine deficiency, characterized by low levels of glutathione, the main molecule used in peroxide detoxification, and limited growth in individuals receiving
Otte Brosjö et al.
Acta orthopaedica, 84(5), 502-505 (2013-11-01)
Recent data suggest that percutaneous sclerotherapy is a safe alternative to surgery for treatment of aneurysmal bone cysts (ABCs). We present our experience of this method. We retrospectively analyzed data from 38 consecutive patients treated with repeated injections of polidocanol.
Jun Koizumi et al.
AJR. American journal of roentgenology, 199(1), 200-207 (2012-06-27)
Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration has been traditionally based on liquid sclerotherapy. However, overdose and systemic spillage of liquid sclerosant can cause severe complications, such as hemolysis, which lead to hemoglobinuria, allergy, acute respiratory distress syndrome, and other disorders. The purpose
Jacomina W van den Esschert et al.
Annals of surgery, 255(2), 311-318 (2012-01-14)
To compare the safety and hypertrophy response after portal vein embolization (PVE) using 2 absorbable and 3 permanent embolization materials. Portal vein embolization is used to increase future remnant liver volume preoperatively. Application of temporary, absorbable embolization materials could be
Articoli
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.