235989
Brij® L4
average Mn ~362
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
PM
average Mn ~362
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
9
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a surfactant for the synthesis of copper(I) oxide (Cu2O) spherical nanoparticles using a microemulsion technique
- as a non-ionic surfactant for preparing reverse micelles to synthesize Pt3Co alloy nanoparticles
- as a surfactant to enhance the efficiency of interfacial coupling of hydrophobic materials and to make hydrogel
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?